Learn More
Chlorure de diphénylèneiodonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426609 50 mg 50mg
15416609 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426609 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64838.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.68€
    228.65€ / 50mg
    Économisez 61.03€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4673-26-1
Formule moléculaire C12H8ClI
Poids moléculaire (g/mol) 314.55
Numéro MDL MFCD00214165
Clé InChI FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
CID PubChem 2733504
ChEBI CHEBI:77967
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyleneiodonium chloride
Point de fusion >310°C
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Poids de la formule 314.55
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyleneiodonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyleneiodoniumchloride