Learn More
Chlorure de diphényléniodonium, TRC
Code produit 30135190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135190 10 mg 10mg
30012316 100 mg 100mg
30004845 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135190 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49150010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4673-26-1
Formule moléculaire C12 H8 I . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 314.55
SMILES [Cl-].c1ccc2c(c1)[i+]c3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyleneiodonium Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 313.9359
Pourcentage de pureté >95%