Learn More
Thermo Scientific Chemicals α,α-diphénylglycine, 98 %
Code produit 10737521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10737521 5 g Flacon en verre 5g
10796252 25 g Flacon en verre 25g
11956811 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10737521 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 171720050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3060-50-2
Formule moléculaire C14H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Numéro MDL MFCD00008048
Clé InChI YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
CID PubChem 18289
Nom IUPAC 2-Amino--acide2,2-acide diphénylacétique
SMILES NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau α,α-Diphenylglycine
Point de fusion 244.0°C to 247.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC(C6H5)2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 14,I,625
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre