Learn More
Diphenylglyoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10667941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10667941 100 g Flacon en verre 100g
10168112 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10667941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408931000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 23873-81-6
Formule moléculaire C14H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Numéro MDL MFCD00002113
Clé InChI JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Synonyme diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
CID PubChem 5369401
Nom IUPAC N-[(Z)-2-nitroso-1,2-diphényléthényl]hydroxylamine
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylglyoxime
Point de fusion 238.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15,1081
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique