Learn More
Chlorure de diphényliodonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452128 250 g 250g
11432128 10 g 10g
11442128 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15149.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1483-72-3 | C12H10ClI | 316.57 g/mol
Diphenyliodonium chloride is used as a reagent for electrophilic phenylation . It is used as a reactant for copper-catalyzed cross coupling reactions of purinesband arylation of anilines. It is involved in the preparation of acetylenic arylselenide and (arylmethylene)oxindoles. Further, it is employed in the preparation of aryl alkynes through Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de diphényliodonium est utilisé comme réactif pour la phénylation électrophile. Il est utilisé comme réactif dans les réactions de couplage croisé catalysées par le cuivre de l’arylation des anilines par les purines. Il est impliqué dans la préparation de l’arylsélénide acétylénique et des (arylméthylène)oxindoles. De plus, il est utilisé dans la préparation d’aryles alcynes par le biais de réactions de couplage de Sonogashira.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1483-72-3
Formule moléculaire C12H10ClI
Poids moléculaire (g/mol) 316.57
Numéro MDL MFCD00011909
Clé InChI RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diphenyliodonium chloride, diphenyliodanium chloride, iodonium, diphenyl-, chloride, diphenyliodoniumchloride, c12h10i.cl, iodonium, diphenyl-, chloride 1:1, acmc-1bxx9
CID PubChem 73870
Nom IUPAC diphenyliodanium chloride
SMILES [Cl-].[I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyliodonium chloride
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3574977
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7464
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 316.57
Pourcentage de pureté ≥98%