Learn More
Hexafluorophosphate de diphényliodonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15204864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15204864 5 g Flacon en plastique 5g
15214864 25 g Flacon en plastique 25g
15224864 100 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15204864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450910050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58109-40-3
Formule moléculaire C12H10I
Poids moléculaire (g/mol) 281.12
Numéro MDL MFCD00061398
Clé InChI OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
CID PubChem 2737136
Nom IUPAC Diphényliodonium ; Hexafluorophosphate
SMILES [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Point de fusion 140.0°C to 144.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)2I+PF6-
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.