Learn More
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31109193
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109193 5 g
31095038 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31109193 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1258915g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyliodonium hexafluorophosphate
CAS 58109-40-3
Formule moléculaire C12H10F6IP
Numéro MDL MFCD00061398
Quantité 5 g
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1([I+]C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 426.08
Pourcentage de pureté 98%