Learn More
Hexafluorophosphate de diphényliodonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489056 10 g 10g
11499056 50 g 50g
11409066 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17934.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.51€
    73.65€ / 10g
    Économisez 15.86€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 58109-40-3 | C12H10I | 281.12 g/mol
Diphenyliodonium hexafluorophosphate is used as cationic photoinitiator and photoacid generator. It acts as a catalyst for the photochemical polymerization of various monomers. Further, it used as arylating reagent as well as an oxidant in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexafluorophosphate de diphényliodonium est utilisé comme photoinitiateur cationique et générateur de photoacides. Il agit comme catalyseur pour la polymérisation photochimique de divers monomères. De plus, il a servi de réactif d’arylation ainsi que d’oxydant dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le tétrahydrofurane, l’acétate d’éthyle, le méthanol, l’acétonitrile, le diméthylformamide, le carbonate de diméthyle. Peu soluble dans le chloroforme et le dichlorométhane. Insoluble dans les pentanes, les hexanes, le toluène et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 58109-40-3
Formule moléculaire C12H10I
Poids moléculaire (g/mol) 281.12
Numéro MDL MFCD00061398
Clé InChI OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
CID PubChem 2737136
Nom IUPAC Diphényliodonium ; Hexafluorophosphate
SMILES [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Point de fusion 139°C to 144°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran,ethyl acetate,methanol,acetonitrile,dimethylformamide,dimethyl carbonate. Sparingly soluble in chloroform and dichloromethane. Insoluble in pentanes,hexanes,toluene and diethyl ether.
Poids de la formule 426.08
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.