Learn More
Diphénylméthane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464787 2500 g 2500g
11444787 100 g 100g
11454787 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21256.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168.24 g/mol
Diphenylmethane, is used as an adhesive chemical composition for making flexible laminates for use in food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylméthane est utilisé comme composition chimique adhésive pour la fabrication de laminés flexibles destinés à l’emballage alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-81-5
Formule moléculaire C13H12
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Numéro MDL MFCD00004781
Clé InChI CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
CID PubChem 7580
ChEBI CHEBI:38884
Nom IUPAC benzylbenzène
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylmethane
Point de fusion 22°C to 26°C
Densité 1.01
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Indice de réfraction 1.577
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1904982
Merck Index 14,3328
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,benzene and chloroform.
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté ≥99%