Learn More
Hydrazone de diphénylméthanone, TRC
Code produit 30381614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381614 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49168525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone hydrazone
CAS 5350-57-2
Formule moléculaire C13 H12 N2
Quantité 25 g
Synonyme Benzophenone Hydrazone, Diphenyl Ketone Hydrazone, Diphenyl methanone Hydrazone, N-(Diphenylmethylene)hydrazine, NSC 43
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
SMILES NN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Benzhydrylidènehydrazine
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Poids de la formule 196.1