Learn More
Hydrazone de diphénylméthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzophenone hydrazone |
| CAS | 5350-57-2 |
| Formule moléculaire | C13 H12 N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Benzophenone Hydrazone, Diphenyl Ketone Hydrazone, Diphenyl methanone Hydrazone, N-(Diphenylmethylene)hydrazine, NSC 43 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2 |
| SMILES | NN=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | Benzhydrylidènehydrazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.25 |
| Poids de la formule | 196.1 |