Learn More
Ester d'acide diphénylméthyl (6R,7R)-3-(iodométhyl)-8-oxo-7-[(phénylméthylène)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenylmethyl (6R,7R)-3-(Iodomethyl)-8-oxo-7-[(phenylmethylene)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Ester |
| CAS | 109883-98-9 |
| Formule moléculaire | C28H23IN2O3S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (6R-trans)-Diphenylmethyl (6R,7R)-3-(Iodomethyl)-8-oxo-7-[(phenylmethylene)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H23IN2O3S/c29-16-22-18-35-27-23(30-17-19-10-4-1-5-11-19)26(32)31(27)24(22)28(33)34-25(20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17,23,25,27H,16,18H2/b30-17+/t23-,27-/m1/s1 |
| SMILES | ICC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](\N=C\c3ccccc3)C2=O)C(=O)OC(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | (6R,7R)-7-[(E)-bencilidenoamino]-3-(yodometil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato de benzhidrilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 594.46 |
| Poids de la formule | 594.0474 |