Learn More
Diphénylméthylphosphine, support polymère, 0,9-1,4 mmol/g sur polystyrène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15430857 25 g 25g
15410857 1 g 1g
15420857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15430857 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19477.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1486-28-8
Formule moléculaire C13H13P
Poids moléculaire (g/mol) 200.22
Numéro MDL MFCD00008508
Clé InChI UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
CID PubChem 73879
Nom IUPAC méthyl(diphényl)phosphane
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Diphenylmethylphosphine
Note relative au nom polymer-supported, 0.9 to 1.4mmol/g on polystyrene
Quantité 25 g