Learn More
Oxyde de diphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494557 5 g 5g
11484557 1 g 1g
11404567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21101.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202.19 g/mol
Used in the preparation of triarylphosphine oxides, and as asymmetric catalysts, preparation of alkenyldiphenylphosphine oxides, and Horner-Wittig reagents. It is a ligand for Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, Hydrophosphonylations and Suzuki-Miyaura Coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la préparation d’oxydes de triarylphosphine et comme catalyseurs asymétriques, la préparation d’oxydes d’alkényldiphénylphosphine et de réactifs Horner-Wittig. Il s’agit d’un ligand pour la réaction de couplage croisé Buchwald-Hartwig, les hydrphosphonylations et le couplage de Susuki-Miyaura.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4559-70-0
Formule moléculaire C12H11OP
Poids moléculaire (g/mol) 202.19
Numéro MDL MFCD00002079
Clé InChI ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
CID PubChem 6327869
Nom IUPAC Oxo(diphényl)phosphanium
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphine oxide
Point de fusion 51°C to 56°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.2
Pourcentage de pureté 97%