Learn More
Oxyde de diphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582091 1 g Flacon en verre 1g
10484575 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310120010
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4559-70-0
Formule moléculaire C12H11OP
Poids moléculaire (g/mol) 202.19
Numéro MDL MFCD00002079
Clé InChI ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
CID PubChem 6327869
Nom IUPAC Oxo(diphényl)phosphanium
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphine oxide
Point de fusion 50.0°C to 57.0°C
Couleur Orange à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2P(O)H
Indice de réfraction 1.6080 to 1.6100
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals