Learn More
Oxyde de diphénylphosphine, TRC
Code produit 30379157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379157 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379157 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492748100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphine Oxide
CAS 4559-70-0
Formule moléculaire C12H11OP
Quantité 100 mg
Synonyme Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant)
Formule InChI InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMILES O=P(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC phénylphosphonoylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
Poids de la formule 202.0548