Learn More
Oxyde de diphénylphosphine, TRC
Code produit 30379318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379318 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49274850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphine Oxide
CAS 4559-70-0
Formule moléculaire C12H11OP
Quantité 50 mg
Synonyme Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant)
Formule InChI InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMILES O=P(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC phénylphosphonoylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
Poids de la formule 202.0548