Learn More
Acide diphénylphosphinodithioïque (> 90%), TRC
Code produit 30339381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339381 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB430388100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphinodithioic Acid
CAS 1015-38-9
Formule moléculaire C12H11PS2
Quantité 100 mg
Synonyme P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
SMILES SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC diphényl-sulfanyl-sulfodylidene-λ 5-phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 250.31
Poids de la formule 250.004