Learn More
Acide diphénylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430073 100 g 100g
11410073 5 g 5g
11420073 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12124.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conserver au frais
Diphenylphosphonic azide acts as a reagent for the synthesis of peptides and phosphoramidates by reacting with amines. It is also used in the preparation of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement. It is involved in pseudohalogen replacement of the azido group by treatment with nucleophilic reagents, such as water, butanol, ammonia, and various amines. Further, it is used as a hydroazidation catalyst for preparation of organoazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azoture diphénylphosphonique agit comme réactif dans la synthèse des peptides et des phosphoramidates par réaction avec les amines. Il est également utilisé dans la préparation d’oligosaccharides liés aux liaisons de carbamate et d’urée utilisant le réarrangement de Curtis modifié. Il est impliqué dans le remplacement des pseudohalogènes du groupe azido par le traitement des réactifs nucléophiles, tels que l’eau, le butanol, l’ammoniac et autres amines. De plus, il sert de catalyseur d’hydroazidation pour la préparation des organoazides.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26386-88-9
Formule moléculaire C12H10N3O3P
Poids moléculaire (g/mol) 275.20
Numéro MDL MFCD00001987
Clé InChI SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
CID PubChem 123414
Nom IUPAC [azido(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphonic azide
Densité 1.275
Point d’ébullition 161°C to 162°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.552
Quantité 100 g
Numéro UN UN3278
Beilstein 2058967
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 275.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide