Learn More
Diphénylphosphorazidate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenylphosphorazidate |
| CAS | 26386-88-9 |
| Formule moléculaire | C12H10N3O3P |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Azidodiphenoxyoxophosphorane, DPPA, Diphenyl Azidophosphate, Diphenyl Phosphorazide, Diphenylphosphoryl Azide, O,O-Diphenylphosphoryl Azide, Phosphoric Acid Diphenyl Ester Azide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | [N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.2 |
| Poids de la formule | 275.046 |