Learn More
Diphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10105960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10105960 5 g Flacon en verre 5g
10032001 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10105960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329770050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 775-12-2 | C12H12Si | 184.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775-12-2
Formule moléculaire C12H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 184.31
Numéro MDL MFCD00003002
Clé InChI BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
CID PubChem 6327659
Nom IUPAC cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène(phényle)silanide
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylsilane
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 95°C to 97°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2SiH2
Indice de réfraction 1.5780 to 1.58
Quantité 5 g
Fieser 01,348; 13,153; 15,151; 16,160; 17,132
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 184.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylsilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.