Learn More
Diphényltétraméthyldisilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10757923 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10757923 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10757923 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387880010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyltetramethyldisilane
CAS 1145-98-8
Point de fusion 33°C to 38°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 145°C to 148°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H22Si2
Formule linéaire [C6H5Si(CH3)2]2
Numéro MDL MFCD00054786
Quantité 1 g
Synonyme 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC [diméthyl(phényl)silyl]-diméthyl-phénylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 270.32
CID PubChem 136916
Poids de la formule 270.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible masse de fusion