Learn More
Dichlorure de diphényltine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenyl-tin-dichloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Poids de la formule | 343.9182 |
| Pourcentage de pureté | >95% |