Learn More
Diphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10032862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10032862 100 mL Flacon en verre 100mL
10398460 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10032862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 243311000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-38-8
Formule moléculaire C2Cl4O2
Poids moléculaire (g/mol) 197.82
Numéro MDL MFCD00015553
Clé InChI HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
CID PubChem 10426
Nom IUPAC Trichlorométhyl carbonochloridate
SMILES ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphosgene
Note relative au nom 99%
Point de fusion -57.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 128.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOOCCl3
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4590
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 3374
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Poids de la formule 197.83
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide