Learn More
Chlorure de diphosphoryle 90 %, TRC
Code produit 30370381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4920851G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphosphoryl Chloride
CAS 13498-14-1
Formule moléculaire Cl4O3P2
Quantité 1 g
Synonyme Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid
Formule InChI InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
SMILES ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 251.76
Poids de la formule 249.8077