Learn More
Chlorure de diphosphoryle 90 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphosphoryl Chloride |
| CAS | 13498-14-1 |
| Formule moléculaire | Cl4O3P2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6 |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.76 |
| Poids de la formule | 249.8077 |