Learn More
Esculape Laboratoire™ Lavage oculaire à la diphotérine
Product Code. 13418786
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Unit Size:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
13418786 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13418786 Supplier Esculape Laboratoire™ Supplier No. 8205020
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez le lavage oculaire à la diphotérine Esculape Laboratoire™ pour contenir l’étendue des brûlures et des lésions en limitant l’étendue et la gravité des lésions.
  • Stérile
  • L’œillère ergonomique facilite l’ouverture des yeux.
  • Rinçage souple et autonome sans pression
  • Scellé pour assurer l’intégrité du système
  • Étanche et compact EN 15454-4. Certification CE
Specifications
Type de produit Solution pour douche oculaire
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 50 ml