Learn More
Esculape Laboratoire™ Agent de neutralisation à pulvériser de diphotérine
Code produit 11873061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
170 x 45 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11873061 170 x 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11873061 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205210
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisez l’agent de neutralisation à pulvériser de diphotérine Esculape Laboratoire™. Cette solution hypertonique attire le produit de mélange chimique qui a pénétré dans les tissus et le neutralise par effet osmotique.
  • Stérile polyvalente
  • Solution hypertonique
  • Utilisée pour laver le visage et le corps
  • 100 ml
Spécification
Dimensions (L x l) 170 x 45 mm
Hauteur (métrique) 170 mm