Learn More
Esculape Laboratoire™ Station de diphotérine
Code produit 15934570
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Brûlures et éclaboussures chimiques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
15934570 Brûlures et éclaboussures chimiques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15934570 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00€
    1021.94€ / 1 pièces
    Économisez 968.06€
    48% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Neutralise et décontaminant les brûlures chimiques sur les mains, le visage ou le corps causées par des produits chimiques forts.
  • Neutralise les brûlures chimiques à partir d’acides, de bases et de solvants
  • Le pH physiologique revient en quelques secondes
  • La solution ophtalmique rince et réhydrate l’œil
  • Une armoire durable avec couvercle protège le contenu de la poussière et des éclaboussures
  • Montage mural
  • Durée de conservation de deux ans
Spécification
À utiliser avec (application) Brûlures et éclaboussures chimiques
Comprend 2 x 500 ml de solution de lavage oculaire de diphotérine, 1 x 200 ml de solution de lavage oculaire ophtalmique, 1 x 200 ml de spray de diphotérine