Learn More
Diphylline, MedChemExpress
Code produit 16488116
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488116 100 mg
16442036 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488116 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0128
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Diphylline (Diprophylline) is a potent A1/A2 adenosine receptor antagonist and cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. Diphylline, a xanthine derivative, is a bronchodilator and vasodilator drug and has the potential for chronic bronchitis and emphysema.
Diphylline (Diprophylline) is a potent A1/A2 adenosine receptor antagonist and cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. Diphylline, a xanthine derivative, is a bronchodilator and vasodilator drug and has the potential for chronic bronchitis and emphysema.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphylline
CAS 479-18-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14N4O4
Quantité 100 mg
Synonyme Diprophylline
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (78.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC(O)CO)C=N2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 99.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation