Learn More
Dipraglurant, MedChemExpress
Code produit. 16481449
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16481449
Marque: Medchem Express HY14859
MedChemExpress Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipraglurant
CAS 872363-17-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12FN3
Quantité 1 mg
Synonyme ADX48621
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (150.78 mM)
SMILES FC1=CN2C(C=C1)=NC(CCC#CC3=NC=CC=C3)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 265.29
Poids de la formule 265.29
Pourcentage de pureté 95.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.