Learn More
Dipropofol, TRC
Code produit 30010030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010030 250 mg 250mg
30008356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492140250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2416-95-7
Formule moléculaire C24 H34 O2
Poids moléculaire (g/mol) 354.53
Synonyme 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Imp. E (EP)
Nom IUPAC 4-[4-hydroxy-3,5-di(propane-2-yl)phényl]-2,6-di(propan-2-yl)phénol
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propofol Dimer
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
Poids de la formule 354.2559
Pourcentage de pureté >95%