Learn More
Phtalate de dipropyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10311401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10311401 25 g Flacon en verre 25g
10048931 5 g Flacon en verre 5g
10259650 100 g Flacon en verre 100g
11965041 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10311401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409160250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-16-8
Clé InChI MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
CID PubChem 8559
ChEBI CHEBI:60069
Nom IUPAC dipropyl benzène-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipropyl phthalate
Couleur Incolore
Densité 1.0780g/mL
Point d’ébullition 317.5°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H18O4
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.078
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 0.015% by weight.
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Poids de la formule 250.29
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dipropyl phthalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.