Learn More
Sulfate de dipropyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dipropyl Sulfate |
| CAS | 598-05-0 |
| Formule moléculaire | C6H14O4S |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O4S/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCOS(=O)(=O)OCCC |
| Nom IUPAC | dipropyl sulfate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.24 |
| Poids de la formule | 182.0613 |