Learn More
Dipropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10488830 250 mL Flacon en verre 250mL
10599420 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10488830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117492500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.40€
    18.65€ / 250mL
    Économisez 3.75€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-84-7
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00009362
Clé InChI WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
CID PubChem 8902
Nom IUPAC N-propylpropan-1-amine
SMILES CCCNCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipropylamine
Note relative au nom 99%
Point de fusion -63.0°C
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 110.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2CH2)2NH
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4050
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 138
Merck Index 15, 3383
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: 46g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dipropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.