Learn More
Dipropylène glycol, 99 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10289550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10289550 1 kg Flacon en verre 1kg
10742212 3 kg Récipient en plastique 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10289550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409150010
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarque : La structure chimique ci-dessus ne montre qu’une des molécules incluses dans ce mélange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25265-71-8
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00051023
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipropylene glycol
Note relative au nom 99%
Couleur Orange-rouge à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 232.0°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide