Learn More
Dipropylène glycol (mélange d'isomères), TRC
Code produit 30388307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492755100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipropyleneglycol
CAS 25265-71-8
Formule moléculaire ((C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c)mix
Quantité 100 g
Synonyme Oxybispropanol, Dipropylene glycol, ADK DPG-RF, DPG-FC, DPG-RF, Dowanol DPG, Dipropyleneglycol
Formule InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(O)COCC(C)O
Poids moléculaire (g/mol) 402.52
Poids de la formule 402.2829