Learn More
Éther monométhylique de dipropylène glycol (mélange d'isomères), TRC
Code produit 30384889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384889 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384889 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD495808500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipropylene glycol-monoethyl ether
CAS 34590-94-8
Formule moléculaire C7 H16 O3
Quantité 500 mg
Synonyme Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, Dipropylene glycol monomethyl ether (6CI,7CI), 1(or 2)-(2-Methoxymethylethoxy)propanol, Arcosolv DPM, DPM, Dipropylene glycol methyl ether, Dowanol DPM, Forguard M, Glysolv DPM, Hisolve DPM, Kino-red, Methoxypropoxypropanol, Methyl Dipropasol, Methyl Propylene Di Glycol, Oxybispropanol methyl ether, PPG-2 methyl ether
Formule InChI InChI=1S/C7H16O3/c1-9-5-3-7-10-6-2-4-8/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCOCC(C)OCC(C)O
Nom IUPAC 3-(3-méthoxypropoxy)propane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Poids de la formule 148.1099