Learn More
Microspec™ Lames à immerger
Code produit 15712145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Additif:
TTC/MEA
TTC/TTC
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Additif unitSize
15712145 TTC/MEA 10 pièces
15722145 TTC/TTC 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15712145 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur O1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.80€
    18.97€ / 10 pièces
    Économisez 1.83€
    8% de réduction
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Pour les tests microbiologiques semi-quantitatifs.
  • Utilisées par du personnel de terrain non qualifié
  • Livrées avec un tableau de résultats facile à interpréter
  • Conception de la poignée à charnière
  • Idéales pour les analyses de l’eau telles que la surveillance des tours de re
Spécification
ATCC® Oui
Couleur du bouchon Blanc
Type de couvercle Bouchons
Couleur Clear
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Additif TTC/MEA
Détecte Bactéries, levures et moisissures
Format Jetable
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Lame immergée
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Bactéries, Levure, Moisissures
Type de test Identification microbienne
Comprend 10 lames à immerger et instructions
Conditions d’incubation 30 °C
Temps d’incubation 3 jours
Manuel / Automatisé Oui
Matériau Styrène cristal, PEBD
Nb par paquet 10 lames
Type d’échantillon Eau, surfaces
Dimensions (L x l) 30 x 120 mm
Hauteur (métrique) 120 mm
Diamètre (impériale) extérieur 1,18 in
Diamètre (métrique) extérieur 30 mm
Poids (impériale) 0,811 oz.
Poids (métrique) 23 g
Espèces Bactéries, Levures, Champignon