Learn More
Dipyrazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxaline, TRC
Code produit 30372068
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30372068 10 mg -
30386346 25 mg 25mg
30379913 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30372068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49248510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79790-37-7
Formule moléculaire C12 H6 N6
Poids moléculaire (g/mol) 234.216
Synonyme 1,4,5,8,9,12-Hexaazatriphenylene, Benzo[1,2-b:3,4-b':5,6-b'']tripyrazine, HAT
Nom IUPAC 3,6,9,12,15,18-hexazatetracyclo[12.4.0.02,7.08,13]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene
SMILES c1cnc2c3nccnc3c4nccnc4c2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipyrazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxaline
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H6N6/c1-2-14-8-7(13-1)9-11(17-4-3-15-9)12-10(8)16-5-6-18-12/h1-6H
Poids de la formule 234.065