Spécification
| Nom chimique ou matériau | α, α-Dipyridyl |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 156.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,2'-bipyridyle
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301+H311-Toxique par ingestion ou par contact cutané
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301-EN CAS D'INGESTION:.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .