Learn More
Diquafosol tetrasodium, MedChemExpress
Code produit 16488548
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488548 10 mg
16448386 100 mg
16434417 50 mg
16411028 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16488548 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0606
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diquafosol tetrasodium
CAS 211427-08-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H22N4Na4O23P4
Quantité 10 mg
Synonyme INS365
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (113.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC2=O)C(N2)=O)O[C@H](COP(OP(OP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=CC4=O)C(N4)=O)[C@H](O)[C@@H]3O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 878.23
Poids de la formule 878.23
Pourcentage de pureté 98.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation