Learn More
Diquat Dipyridone, TRC
Code produit 30382834
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382834 10 mg
30370400 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30382834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49290510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35022-72-1
Formule moléculaire C12 H10 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Synonyme 6,7-Dihydro-dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazine-4,9-dione
Nom IUPAC 7,10-diazatricyclo[8.4.0.02,7]tetradeca-1(14),2,4,12-tetraene-6,11-dione
SMILES O=C1C=CC=C2N1CCN3C(=O)C=CC=C23
Spécification
Nom chimique ou matériau Diquat Dipyridone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-5-1-3-9-10-4-2-6-12(16)14(10)8-7-13(9)11/h1-6H,7-8H2
Poids de la formule 214.074