Learn More
Thermo Scientific™ Embouts de rechange pour supports à raccordement direct UNIFILTER et UNIGUARD
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Utilisez l’embout de rechange ThermoScientific™ comme composant standard pour les systèmes de filtrationHPLC à raccordement direct UNIFILTER™ ou pour les supports de cartouche de protectionà raccordement direct UNIGUARD™. Les connecteurs de support de cartouche UNIGUARD ont un diamètre interne qui correspond à celui de l’entrée de la colonneanalytique, éliminant ainsi la nécessité de raccords supplémentaires. Les systèmes de filtrationUNIFILTER sont des filtres remplaçables à montage rapide de 0,5 μm qui permettent de prolonger la durée de vie de la colonne et d’améliorer les performances. Le système de filtre se compose du support, du filtre et de l’embout de rechange.
Specifica
Specifica
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de filtration HPLC UNIFILTER et supports de cartouche de protection UNIGUARD |
| Type de produit | Pointe de rechange standard, CPI |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.