Learn More
Thermo Scientific™ Direct Duct Exhaust Transition with Anti Blowback Valve, for 0.9 m Cabinet
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
For 0.9m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
For 0.9 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Laboratory Enclosure |
| Type de produit | Exhaust Connection Kit |
| Diamètre (impériale) | 8 in. |
| Diamètre (métrique) | 20 cm |