Learn More
Thermo Scientific™ Direct Duct Exhaust Transition with Anti Blowback Valve, for 1.8 m Cabinet
Code produit 11851491 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboratory Enclosure
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11851491 Laboratory Enclosure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11851491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50078790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00€
    1264.00€ / 1 pièces
    Économisez 71.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-03-2027
For 1.8 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
For 1.8 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Laboratory Enclosure
Type de produit Exhaust Connection Kit
Diamètre (impériale) 8 in.
Diamètre (métrique) 20 cm