Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge direct 80
Code produit. 11309739
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11309739
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21693.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 2610-10-8 | C45H26N10Na6O21S6 | 1373.05 g/mol
Direct red 80 is a dye useful as a cardiac muscle stain and as a model compound in adsorption studies. It has also been utilized to compare efficacy of textile dye removal in aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge direct 80 est un colorant utile comme coloration musculaire cardiaque et comme modèle dans les études d’adsorption. Il a également été utilisé pour comparer l’efficacité de l’élimination des colorants textiles dans des solutions aqueuses.
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, cellosolve. Insoluble dans de nombreux solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2610-10-8
Numéro MDL MFCD00054389
Synonyme C.I. 35780; Sirius Red
Spécification
Nom chimique ou matériau Direct Red 80
Formule moléculaire C8H8O4
Informations sur la solubilité Partly soluble in water,very slightly soluble in ethanol,and cellosolve. Insoluble in many organic solvents.
Clé InChI IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
CID PubChem 75787
Poids de la formule 1373.09
Quantité 25 g