Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables thermiquement directes, mandrin de 25 mm
Code produit 11538744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Largeur (métrique):
31,8 mm
57,1 mm
101,6 mm
Répétition verticale (métrique):
22,2 mm
28,4 mm
28,6 mm
35 mm
41,3 mm
66,7 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Répétition verticale (métrique) Forme unitSize
11538744 19,1 mm 57,1 mm 22,2 mm Rectangle 1 pièce
11523135 25,4 mm 31,8 mm 28,4 mm Rectangle 1 pièce
11568744 25,4 mm 101,6 mm 28,6 mm Rectangle 1 pièce
11593115 31,8 mm 57,1 mm 35 mm Rectangle 1 pièce
11553135 38,1 mm 101,6 mm 41,3 mm Rectangle 1 pièce
11588744 63,5 mm 101,6 mm 66,7 mm Rectangle 1 pièce
11543135 101,6 mm 57,1 mm 104,8 mm Rectangle 1 pièce
11563135 101,6 mm 101,6 mm 104,8 mm Carré 1 pièce
11508754 127 mm 101,6 mm 130,2 mm Rectangle 1 pièce
11573135 152,4 mm 101,6 mm 155,6 mm Rectangle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11538744 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 236703
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes papier imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • papier thermique direct
  • Idéal pour le marquage des entrepôts
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Matériau Papier thermique direct
Print Technology Thermique directe
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage d'entrepôt
À utiliser avec (équipement) Imprimante™ d'étiquettes BBP 11, imprimante™ d'étiquettes industrielle BBP 12, imprimantes à mandrin THT 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Quantité 21 360 étiquettes
Forme Rectangle
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Répétition verticale (métrique) 22,2 mm
Largeur (métrique) 57,1 mm
Hauteur (métrique) 19,1 mm
Alternate Part Number BPT-522-075