Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables thermiquement directes, mandrin de 25 mm
Code produit 11593115 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Largeur (métrique):
31,8 mm
57,1 mm
101,6 mm
Répétition verticale (métrique):
22,2 mm
28,4 mm
28,6 mm
35 mm
41,3 mm
66,7 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Répétition verticale (métrique) Forme Conditionnement
11593115 31,8 mm 57,1 mm 35 mm Rectangle 1 pièce
11538744 19,1 mm 57,1 mm 22,2 mm Rectangle 1 pièce
11523135 25,4 mm 31,8 mm 28,4 mm Rectangle 1 pièce
11568744 25,4 mm 101,6 mm 28,6 mm Rectangle 1 pièce
11553135 38,1 mm 101,6 mm 41,3 mm Rectangle 1 pièce
11588744 63,5 mm 101,6 mm 66,7 mm Rectangle 1 pièce
11543135 101,6 mm 57,1 mm 104,8 mm Rectangle 1 pièce
11563135 101,6 mm 101,6 mm 104,8 mm Carré 1 pièce
11508754 127 mm 101,6 mm 130,2 mm Rectangle 1 pièce
11573135 152,4 mm 101,6 mm 155,6 mm Rectangle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11593115 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 236730
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes papier imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • papier thermique direct
  • Idéal pour le marquage des entrepôts
Spezifikation
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Matériau Papier thermique direct
Print Technology Thermique directe
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage d'entrepôt
À utiliser avec (équipement) Imprimante™ d'étiquettes BBP 11, imprimante™ d'étiquettes industrielle BBP 12, imprimantes à mandrin THT 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Quantité 13 620 étiquettes
Forme Rectangle
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Répétition verticale (métrique) 35 mm
Largeur (métrique) 57,1 mm
Hauteur (métrique) 31,8 mm
Alternate Part Number BPT-522-125
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.