Learn More
Brady™ Étiquettes thermiques imprimables directement
Code produit 31751202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
6,00 in
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) unitSize
31751202 6,00 in 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751202 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 324907
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes imprimables en papier pour imprimantes thermiques directes
  • Taille d’étiquette idéale pour des applications logistiques.
Specifikationer
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Thermique Direct
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Brady i6100
Nb par paquet 3000
Forme Rectangle
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (L x l) 152.40 x 101.60 mm
Longueur (impériale) 152.40 mm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101.60 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.60 mm
Hauteur (impériale) 6,00 in
Hauteur (métrique) 152.40 mm
Alternate Part Number I61-DT-25-7604-1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.